Drukuj
Butle carboy, szerąka szyja, do najbardziej wymagających zastosowań, Nalgene®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Nalgene®
216-4402EA 1130 PLN
216-4402
Butle carboy, szerąka szyja, do najbardziej wymagających zastosowań, Nalgene®
Butelki i butle Kanistry
HDPE, półprzeźroczysty z biały nakrętką PP.
  • Dobra odporność chemiczna
  • Odporność termiczna od −100 do +120 °C
  • Stabilna, wytrzymała, oszczędzająca miejsce konstrukcja
Szeroka podstawa i niski środek ciężkości zwiększają stabilność. Bardzo szeroka szyja (120 mm) umożliwia łatwe napełnianie, opróżnianie i czyszczenie. Napełnianie i opróżnianie jest łatwiejsze dzięki zintegrowanemu uchwytowi i wcięciu w podstawie. Idealne do przechowywania proszków i innych substancji stałych. Czytelna podziałka w galonach i litrach.
  • Dobra odporność chemiczna
  • Odporność termiczna od −100 do +120 °C
  • Stabilna, wytrzymała, oszczędzająca miejsce konstrukcja
Szeroka podstawa i niski środek ciężkości zwiększają stabilność. Bardzo szeroka szyja (120 mm) umożliwia łatwe napełnianie, opróżnianie i czyszczenie. Napełnianie i opróżnianie jest łatwiejsze dzięki zintegrowanemu uchwytowi i wcięciu w podstawie. Idealne do przechowywania proszków i innych substancji stałych. Czytelna podziałka w galonach i litrach.