Drukuj
Cyrkulatory chłodzące z naturalnym czynnikiem chłodniczym
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
2212-0020 2212-0050 2211-0050 2211-0020
216-8621EA 952 PLN
216-8621 216-8622 216-8602 216-8601
Cyrkulatory chłodzące z naturalnym czynnikiem chłodniczym
Butelki i butle Butle typu carboy
HDPE, translucent or PP, translucent with white PP screw cap.
  • HDPE: dobra odporność chemiczna/PP: bardzo dobra odporność chemiczna
  • HDPE: odporność termiczna do 120 °C/PP: odporność termiczna do 135 °C
  • Szczelne
Sturdy, space saving design with indelible graduations in gallons and litres. Wide mouth for easy filling, emptying and cleaning. Particularly useful for handling powders and other solid substances in large quantities. Includes integral shoulder lugs and a sturdy, stainless steel handle.