Drukuj
Kanistry, wąska szyja, Nalgene®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
2243-0013 2243-9013
216-4403EA 3420 PLN
216-4403 216-4404
Kanistry, wąska szyja, Nalgene®
Butelki i butle Kanistry
HDPE, półprzeźroczysty z zakrętkami PP.
  • Dobra odporność chemiczna
  • Odporność termiczna od −100 do +120 °C
  • Wytrzymała konstrukcja zgodna z FDA 21CFR 177.1520 i USP klasy VI
Idealne do przechowywania reagentów. Kanister 216-4404 ma dwa otwarcia: wylew z przyczepioną nakrętką (53 mm) i drugi (38 mm) z nakrętką, za uchwytem. Idealny jako rezerwuar w zautomatyzowanych systemach, jak PRISM® 3700 DNA Analyser.