Drukuj
Kanistry, fluorowane HDPE, Nalgene®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
2242-0025 2242-0050
216-8511EA 691 PLN
216-8511 216-8512
Kanistry, fluorowane HDPE, Nalgene®
Butelki i butle Kanistry
HDPE, fluorowane z fluorowaną zakrętkami PP.
  • Odporne na większość kwasów, związków alkalicznych i silnych rozpuszczalników organicznych
  • Odporność termiczna od −100 do +120 °C
  • Stabilna i wytrzymała konstrukcja, podziałka w galonach i litrach, szczelność
Ulepszone właściwości retencji, zredukowana absorpcja i penetracja rozpuszczalników dzięki fluorowanej powierzchni wewnętrznej i zewnętrznej. Polepsza to trwałość kanistrów i redukuje straty związane z przesiąkaniem. Duża podstawa i niski środek ciężkości gwarantują stabilność. Wylewanie jest ułatwione dzięki zintegrowanemu wylewowi.