Drukuj
Kanistry, Nalgene®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
2240-0015 2240-0025 2240-0050
216-8691EA 438 PLN
216-8691 216-8692 216-8693
Kanistry, Nalgene®
Butelki i butle Kanistry
HDPE, półprzeźroczysty z białą zakrętkami PP.
  • Dobra odporność chemiczna
  • Odporność termiczna od −100 do +120 °C
  • Stabilna wytrzymała konstrukcja z podziałką w litrach i galonach, szczelne zamknięcie
Dobra stabilność dzięki dużej podstawie i niskiemu środkowi ciężkości.Wylew jest wystarczająco długi do dokładnego wylewania płynów. Z przymocowaną nakrętką uszczelniającą, która nie może zostać zgubiona. Opuszczona podstwa zapewnia dodatkowe oparcie podczas przelewania.