Drukuj
Butelki, wąska szyjka, okrągłe, HDPE, z zakrętkami, sterylne, Nalgene®
Dostawca: BURKLE
0431-1005 0431-1020 0431-1030 0431-1010 0431-0030 0431-0005 0431-0010 0431-0020
216-2852EA 251 PLN
216-2852 216-5710 216-2851 216-2850 216-5720 216-5717 216-5718 216-5719
Butelki, wąska szyjka, okrągłe, HDPE, z zakrętkami, sterylne, Nalgene®
Butelki i butle Butle typu carboy
HDPE, półprzeźroczysty.
  • Good chemical resistance
  • With or without threaded connector for connecting a spigot
Bardzo szeroki szyja ułatwi napełnianie i czyszcznie. Dostarczane z nakrętką i uchwytem do przenoszenia. Kanistry 5 i 10 litrowych mają też zawór odpowietrzający. Odporne na promieniowanie UV.
Spigot or other accessories with ³/₄" inner thread can be attached to models with threaded connector.