Drukuj
Słoiki z nakrętką, szerąka szyja
Dostawca: KARTELL
1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569
216-2403EA 1000 PLN
216-2403 216-2404 216-2405 216-2406 216-2407 216-2408 216-5742
Słoiki z nakrętką, szerąka szyja
Słoje, naczynia i pojemniki Słoje/naczynia uniwersalne
HDPE, półprzeźroczyste.
  • Good chemical resistance
  • Temperature resistant from –50 to +80 °C
  • Wide opening makes it ideally suited for storing and transporting powders and pastes
Czarna nakrętka z elementem uszczelniającym.
Certyfikaty: Suitable for foodstuff according to EC regulation 10/2011.