Drukuj
Słoiki z szerąką szyją, wysoka forma, z gwintem
Dostawca: Müller + Krempel
MUEL14.026.05EA 410 PLN
MUEL14.026.05 MUEL14.026.13 MUEL14.026.36 MUEL14.026.14 216-3602 MUEL14.026.00 216-3601 216-3600 216-3603
Słoiki z szerąką szyją, wysoka forma, z gwintem
Słoje, naczynia i pojemniki Słoje/naczynia uniwersalne
Clear glass, without lid.
  • Good chemical and physical properties
  • For use in applications without high thermal load
Ideally suited for sampling, storing and transporting powders, pastes and liquids.
Informacje do zamówienia: Lids have to be ordered separately.