Drukuj
Płuczki, wzór Drechsela
Dostawca: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05500537 05500549 05500558 05500570 05510137 05510149 05510158 05510170 05510237 05510037 05510049 05510058 05510070 05510249 05510258 05510270
201-1421EA 268 PLN
201-1421 201-1422 201-1423 533-2124 201-1111 201-1420 201-1413 201-1414 LENZ05510237 LENZ05510037 LENZ05510049 LENZ05510058 LENZ05510070 LENZ05510249 LENZ05510258 LENZ05510270
Płuczki, wzór Drechsela
Butelki i butle Płuczki gazowe
DURAN®, szkło borokrzemowe.
  • Dostępne z tarczą ze spiekanego szkła lub bez, stopień porowatości 0/1/2
  • Wszystkie elementy systemu można zamówić osobno
  • Doskonała odporność chemiczna i termiczna
Składa się z płuczki gazowej ze standardowym złączem szlifowanym NS 29/32 oraz wkładki ze stożkiem NS 29/32 i dwóch złączek ze szkła o średnicy zewnętrznej 11 mm.
Certyfikaty: DIN 12463 (Gas washing bottle, bottle only); DIN 12596 (Gas washing bottle heads).