Drukuj
Płuczki gazowe, wzór Drechsela, Quickfit®
Dostawca: SciLabware
MF29/3/125 MF29/3/250 MF29/3/500
201-0777EA 268 PLN
201-0777 201-0778 201-0779
Płuczki gazowe, wzór Drechsela, Quickfit®
Butelki i butle Płuczki gazowe
PYREX®, borosilicate glass.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
For use with Quickfit® wash bottles heads. Robust construction.