Drukuj
Płuczki Drechsel'a
Dostawca: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05530058 05530158
201-1197EA 337 PLN
201-1197 201-1198
Płuczki Drechsel'a
Butelki i butle Płuczki gazowe
W szkle Duran®, przezroczyste, z zakrętkami PBT.
  • Z lub bez porowatości 1 płytka filtracyjna (średnica kubka 25 mm)
  • Komponenty są dostępne osobno
  • Bardzo dobra odporność chemiczna i termiczna
Płuczka z podziałką DIN GL 45 i regulowanym wykończeniem z zakrętką i 2 pokrętłami PP z śrubami.