Drukuj
VWR®, Butelki Drosophila
Dostawca: VWR Collection
734-1249EA 1930 PLN
734-1249 734-1250 734-1260 734-1261
VWR®, Butelki Drosophila
Butelki i butle Butelki do hodowli muszek owocowych (Drosophila)
PP, okrągłe lub kwadratowe dno lub PE, butelki z kwadratowym dnem.
  • Cienka ścianka zaprojektowana dla doskonałej widoczności
  • Ruchoma szyjka dla łatwiejszego usuwania papierowej osłony
  • Formowalne znaki klasyfikacji pożywienia
Butelka 734-1259 posiada szerszą krawędź zapewniającą bardziej bezpieczne dopasowanie papierowej osłonki.
Butelka 734-1250 posiada uformowane wcięcie w dolnej części, co pomaga zabezpieczyć medium.
Butelki PP są autoklawowalne, Butelki PE nie są.
Uwaga: *Produkt(y) na tej stronie nie są objęte zakresem dyrektywy UE 2019/904