Drukuj
Butla FEP z kroplomierzem, Nalgene®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Nalgene®
215-7861EA 538 PLN
215-7861
Butla FEP z kroplomierzem, Nalgene®
Butelki i butle Kroplomierze
PTFE/FEP, with ETFE drip lock and cap.
  • Znakomita odporność chemiczna
  • Odporność termiczna do 150 °C, autoklawowalne
  • Zintegrowana zatyczka nie może odpaść
Odpowiednie do zakraplania praktycznie każdego odczynnika chemicznego.