Drukuj
Butla LDPE z kroplomierzem, Nalgene®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Nalgene®
215-1065EA 376 PLN
215-1065
Butla LDPE z kroplomierzem, Nalgene®
Butelki i butle Kroplomierze
LDPE, białe z kolorowymi nakrętkami PP (czerwone, zielone, niebieskie, białe i żółte) i końcówkami dozującymi LDPE.
  • Dobra odporność chemiczna, odporność termiczna do +80 °C
  • Krople są dozowane indywidualnie, co zapewnia doskonałą kontrolę dozowania
  • Łatwe w użytkowaniu, szczelne
  • Dozują krople 40 µl (dotyczy wody; lepkość cieczy wpływa na wielkość kropli)
Identyfikacja reagentów ułatwiona dzięki nakrętkom o różnych kolorach. Kroplomierze te zapewniają wiarygodne, powtarzalne dozowanie reagentów i innych płynów. Służą jako bardzo dobra alternatywa dla pipet i innych przyrządów dozujących. Są odpowiednie dla większości biotechnologicznych, diagnostycznych i farmaceutycznych zastosowań. Biały materiał, idealny do substancji wrażliwych na światło UV.