Drukuj
Butla LDPE z kroplomierzem, Nalgene®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
2752-9025 2752-9050 2752-9125
215-1061EA 380 PLN
215-1061 215-1062 215-1063
Butla LDPE z kroplomierzem, Nalgene®
Butelki i butle Kroplomierze
LDPE, przeźroczyste z kolorowymi nakrętkami PP (czerwone, zielone, niebieskie, białe i żółte) i końcówkami dozującymi LDPE.
  • Dobra odporność chemiczna, odporność termiczna do 80 °C
  • Krople są dozowane indywidualnie, co zapewnia doskonałą kontrolę dozowania
  • Łatwe w użytkowaniu, szczelne
  • Dozują krople 40 µl (dotyczy wody; lepkość cieczy wpływa na wielkość kropli)
Identyfikacja reagentów ułatwiona dzięki nakrętkom o różnych kolorach. Kroplomierze te zapewniają wiarygodne, powtarzalne dozowanie reagentów i innych płynów. Służą jako bardzo dobra alternatywaWięcej informacji o produkcie
Zobacz ceny
SPECYFIKACJE
Environmentally Preferable Niski wpływ na produkcję
Certyfikacja środowiskowa NAR Certificate of Retirement