Drukuj
Butla LDPE z kroplomierzem, Azlon®
Dostawca: SciLabware
BGE514P BGE520P BGE528P BGE530P BGE536P
215-0472EA 152 PLN
215-0472 215-0473 215-0474 215-0475 215-0476
Butla LDPE z kroplomierzem, Azlon®
Butelki i butle Kroplomierze
LDPE, przejrzysty.
  • Dobra odporność chemiczna
  • Odporny na temperaturę do +80 °C
  • Łatwa obsługa
Dysza wsuwa się do nasadki, aby uszczelnić butelkę. Nadaje się do stosowania jako butelka do upuszczania lub mycia i doskonale nadaje się do dozowania żeli.