Drukuj
Centrifuge bottles, PC/PPCO, with screw cap, Nalgene®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
3140-0250 3140-0500 3141-0250 3141-0500
525-2472EA 651 PLN
525-2472 525-0047 525-2371 525-2373
Centrifuge bottles, PC/PPCO, with screw cap, Nalgene®
Butelki i butle Butle wirówkowe 
PC lub PPCO, szeroka szyja, z nakrętką PP z uszczelką silikonową, autoklawowalne.
  • Znakomita odporność chemiczna
  • Wytrzymują siły do 27 400 ×g dla butelek 250 ml i 13 700 ×g dla 500 ml
  • Używając butelek 250 ml w rotorze Sorvall GSA, użyj adaptera 525-2300