Drukuj
Centrifuge bottles, PPCO/HDPE/PC/FEP, with screw cap, Nalgene®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
3120-0250 3120-0500 3120-1000 3120-1010 3120-9500 3121-0250 3122-0250 3122-0500 3122-1000 3122-1010 3127-0250
525-2311EA 263 PLN
525-2311 525-2314 525-2316 525-2315 525-2313 525-2361 525-2331 525-2333 525-2335 525-2336 525-2341
Centrifuge bottles, PPCO/HDPE/PC/FEP, with screw cap, Nalgene®
Butelki i butle Butle wirówkowe 
With screw closure.
Do 250 ml butelek wirówkowych używanych w rotorze Sorvall GSA, należy użyć adaptera o numerze katalogowym 525-2300. Przy maksymalnych prędkościahc rotora wymagane są nakrętki uszczelniające o numerach katalogowych 525-2913, 525-2914 lub 525-2915.
PPCO
Mlecznoprzeźroczyste, autoklawowalne. Znakomita odporność chemiczna.
Wytrzymują siły do 13200×g dla butelek 250 ml, 4800×g dla 500 ml i 7100×g dla 1000 ml.
HDPE
Mlecznoprzeźroczyste.
Wytrzymują temperatury do −100 °C i siły do 8000×g.
PC
Przeźroczyste, autoklawowalne.
Wytrzymują siły do 27500×g dla butelek 250 ml, 13700×g dla 500 ml i 7100×g dla 1000 ml.
FEP
Przeźroczyste, autoklawowalne. Odporne na kwasy, zasady i rozpuszczalniki. Znakomite do ekstrakcji fenolem i chloroformem.
Wytrzymują temperatury od −100 do +150 °C i siły do 4000×g.