Drukuj
Żebrowane przyłącza na wężyk, Nalgene®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
6149-0001 6149-0002
216-8931EA 137 PLN
216-8931 216-8932
Żebrowane przyłącza na wężyk, Nalgene®
Okucia i złącza
Most Nalgene® closures and those of other manufacturers can be retrofitted with these connectors for liquid transfer without a ventilation and venting device. To do this, simply drill two fitting holes in the closure, feed in the insert and tube connectors and attach tubes with 6 or 13 mm internal diameter. Nalgene® closures 53B (53 mm) can only be fitted with the 6 mm tube connectors, the 83B (83 mm) closures can be equipped with both 6 and 13 mm connectors.
  • Kompletny zestaw z szblonem i instrukcją
  • Szczelny montaż
  • Autoklawowalne
Przyłącze PP, acetalowa mutra, uszczelka silikonowa, nakrętka TPE.