Drukuj
Butelki z kranem dolnym , Azlon®
Dostawca: SciLabware
BNP05A BNP10A BNP20A
215-3161EA 325 PLN
215-3161 215-3162 215-3163
Butelki z kranem dolnym , Azlon®
Butelki i butle Butle dozujące
PP, ośmiokątny z białą nakrętką i wytrzymałym czopem.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Możliwość autoklawowania w temperaturze +121 °C*
  • Łatwe do napełniania i przelewania z wąską szyją
Unikalny kształt umożliwia łatwą lokalizację i efektywne wykorzystanie miejsca na stole. Wyposażony w zintegrowany uchwyt do przenoszenia i formowane podziałki do łatwej i szybkiej oceny objętości. Nakrętki mają profilowane prowadnice wiertła, ułatwiające lokalizację sond i linii zasilających. Szczelna zatyczka o dużej wytrzymałości otwiera się i zamyka w ćwierć obrotu.
* Zamknięcia i zatyczki należy usunąć przed sterylizacją w autoklawie.