Drukuj
Hydrometry do pomiaru niskiego i wysokiego napięcia powierzchniowego
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
2202-0005 2202-0010 2202-0020 2203-0005 2203-0010 2203-0020
215-7742EA 120 PLN
215-7742 215-7744 215-7748 215-7752 215-7754 215-7758
Hydrometry do pomiaru niskiego i wysokiego napięcia powierzchniowego
Butelki i butle Butle plastikowe
LDPE, półprzezroczysty lub PPCO, półprzezroczysty, z zakrętką z PP.
  • LDPE: dobra odporność chemiczna/PPCO: bardzo dobra odporność chemiczna
  • LDPE: odporność termiczna do 80 °C/PPCO: odporność termiczna do 121 °C, autoklawowalne
  • Szczelne
Butelki o dużej objętości do transortu i przechowywania odczynników chemicznych, standardowych roztworów, wody destylowanej itp. Butelki 4000 i 8000 ml mają oczka do przymocowania etykiety.