Drukuj
Butle carboy LDPE, wąska szyja z nakrętką, Nalgene®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
2220-0010 2220-0020
216-4398EA 245 PLN
216-4398 216-4399
Butle carboy LDPE, wąska szyja z nakrętką, Nalgene®
Butelki i butle Butle typu carboy
LDPE, mlecznoprzeźroczyste, z białą nakrętką PP.
  • Dobra odporność chemiczna
  • Odporność termiczna od −100 do +80 °C
  • Szczelne
Duży uchwyt czyni przenoszenie łatwiejszym nawet w gumowych rękawiczkach chroniących przed żrącymi cieczami. Szyjka przechylona w jedną stronę, dla łatwiejszego wylewania.