Drukuj
Akcesoria do fabryk komórek Nunc™
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
2235-0020 2235-0050
216-4400EA 687 PLN
216-4400 216-4401
Akcesoria do fabryk komórek Nunc™
Butelki i butle Butle typu carboy
PPCO, półprzezroczyste z białą zakrętką z PP.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Odporność termiczna do 121 °C, autoklawowalne
  • Bardzo szeroka szyja, szerokie uchwyty na ramionach, szczelna, z podziałką
Idealne do użycia w mikrobiologii, do przechowywania dużych ilości płynów, proszków i innych ciał stałych oraz past.