Drukuj
Szczypce do kolb, stal nierdzewna
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
2317-0020 2317-0050 2319-0020 2319-0050 2319-0130
216-8791EA 1640 PLN
216-8791 216-8792 216-8771 216-8772 216-4411
Szczypce do kolb, stal nierdzewna
Butelki i butle Butle typu carboy
PP, półprzezroczysty z białą zakrętką PP i króćcem PP z uszczelką TPE lub PC, przezroczysty z białą zakrętką PP i króćcem PP z uszczelką TPE.
  • PP: bardzo dobra odporność chemiczna, idealne do przechowywania, transportu i dozowania roztworów, pożywek i wody destylowanej/PC: dobra odporność chemiczna, idealne do przechowywania, transportu i dozowania roztworów, pożywek i wody destylowanej
  • PP: odporność termiczna od −10 do +135 °C, autoklawowalne/PC: odporność termiczna od −100 do +135 °C, autoklawowalne
  • Szczelne zamknięcie
Szeroka szyja do łatwego napełniania i czyszczenia. Dla lepszej trwałości i szczelności gwint na kran jest wytłoczony w butli jako całość, a nie przymocowany. Z podziałką.