Drukuj
Gąsiory, szeroka szyjka, HDPE, z zakrętką, Nalgene®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
2318-0010 2318-0020 2318-0050 2318-0065 2318-0130
216-4406EA 435 PLN
216-4406 216-4407 216-4408 216-4409 216-4410
Gąsiory, szeroka szyjka, HDPE, z zakrętką, Nalgene®
Butelki i butle Butle typu carboy
LDPE, półprzezroczysty, z białą zakrętką z PP i czopem z PP.
  • Dobra odporność chemiczna
  • Odporność termiczna od −100 do +80 °C
  • Szczelne zamknięcie
Idealne do przechowywania i dozowania wody destylowanej, reagentów i kwasów. Z podziałką. Dla lepszej trwałości i szczelności, gwint na kranik jest wytłoczony w butelce, jako całość, a nie przymocowany. Butelki 10, 20 i 25 litrów mają wygodne szerokie uchwyty.