Drukuj
Butle carboy HDPE jednorazowe, Nalgene®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
342289-0050 342289-0075
215-1182EA 6570 PLN
215-1182 NALG342289-0075
Butle carboy HDPE jednorazowe, Nalgene®
Butelki i butle Butle typu carboy
HDPE, półprzezroczysty z białym zamknięciem PP.
  • Dobra odporność chemiczna
  • Odporność termiczna od −100 do +120 °C
  • Zgodne z wymaganiami USP klasy VI, niecytotoksyczne
Bezpieczniejsze niż szkło. Idealne do przechowywania sterylnych płynów i produktów biotechnologicznych/farmaceutycznych. Bardzo szeroki wylew ułatwia napełnianie i opróżnianie.
Eliminate cleaning, prep and set-up costs with ready-to-use Nalgene™ single-use HDPE carboys. Supplied sterile for one-time use, the high-density polyethelyne vessels are ideal for storing sterile fluids and pharmaceutical/biotech products.