Drukuj
Butelki PP próżniowe typu carboy, Nalgene®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
2226-0020 2226-0050
216-8731EA 825 PLN
216-8731 216-8732
Butelki PP próżniowe typu carboy, Nalgene®
Butelki i butle Butle typu carboy
PP, półprzezroczysty z białą zakrętką PP (83B), uszczelka TPE.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna, odporność termiczna do 135 °C
  • Grube ścianki, masywna, wytrzymała i sztywna konstrukcja, szcelne
  • Podczas zastosowań z próżnią wytrzymują pełną próżnię przez ponad 8 godzin w 20 °C
Idealne do użycia jako butelki próżniowe. Do użycia z próżnią należy używać nakrętek z wentylacją do szybkiego napełniania (numery katalogowe od 216-4385 do 216-4388). Butelki nie są przeznaczone do pracy z nadciśnieniem. Dobre jako butelki transferowe i filtrujące oraz do zastosowań biotechnologicznych.