Drukuj
Butelki PC typu carboy, szerąkąszyją, Nalgene®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
2251-0020 2251-0050
216-8781EA 1210 PLN
216-8781 216-8782
Butelki PC typu carboy, szerąkąszyją, Nalgene®
Butelki i butle Butle typu carboy
PC, transparent with white PP screw cap.
  • Dobra odporność chemiczna
  • Odporność termiczna od −100 do +135 °C, autoklawowalne
  • Lekkie i wytrzymałe, z podziałką
Mogą być używane w każdej sytuacji. Odpowiednie do produkcji dużych ilości pożywek hodowlanych, zwłaszcza dla organizmów wymagających światła, np. glonów, Idealne do przechowywania i dozowania reagentów i wody destylowanej. Mogą być używane w chłodniach i temperaturach poniżej zera.
Conduct large-volume media and culture preparation with these polycarbonate Nalgene Clearboys, particularly when visual inspection is required. This polycarbonate Clearboy is durable and safer than glass, autoclavable for sterile applications and ideal for refrigerated or frozen storage of aqueous solutions such as sterile water, aqueous reagents and media.
Dodatkowe informacje: Includes polypropylene closure and TPE gasket.