Drukuj
Kriopudełka, 133×133 mm
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
2221-0010 2221-0020
216-8681EA 285 PLN
216-8681 216-8682
Kriopudełka, 133×133 mm
Butelki i butle Butle typu carboy
PPCO, półprzezroczyste z białą zakrętką z PP.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Odporność termiczna od −20 do +121 °C, autoklawowalne
  • Szczelne
Large handle makes carrying easier while wearing rubber gloves for safe handling of corrosive liquids. Opening offset to one side for easy, precise pouring.