Drukuj
Butelki aspiracyjne ze złączem rurowym, BIBBY, SCILABWARE
Dostawca: SciLabware
1531/08D 1531/10D 1531/12D
215-0349EA 2440 PLN
215-0349 BIBB1531/10D 215-0350
Butelki aspiracyjne ze złączem rurowym, BIBBY, SCILABWARE
Butelki i butle Butle dozujące
PYREX®, borosilicate glass, without stoppers.
  • Doskonała odporność chemiczna
  • Bardzo dobra odporność na temperaturę
Clear with white labelling area and unground neck to accept rubber stoppers. Glass tubular side arm for attachment of 12 mm bore flexible tubing.