Drukuj
Butla laboratoryjna, z tubusem dolnym
Dostawca: SciLabware
1541/18D 1541/16D 1541/22D
215-0353EA 1940 PLN
215-0353 215-0352 215-0354
Butla laboratoryjna, z tubusem dolnym
Butelki i butle Butle dozujące
Made of PYREX®, borosilicate glass.
  • Excellent chemical and thermal resistance
  • White labelling area
  • Unground neck to accept rubber stoppers
With NS 29/32 ground side arm socket to accept spigot assemblies.
Certyfikaty: ISO 4796
Informacje do zamówienia: Króciec na boczne ramię (rozmiar NS 29/32) należy zamawiać osobno.