Drukuj
Butla laboratoryjna, z tubusem dolnym i kranem, DURAN®
Dostawca: DWK Life Sciences
247024405 247026303
SCOT247024405EA 837 PLN
SCOT247024405 SCOT247026303
Butla laboratoryjna, z tubusem dolnym i kranem, DURAN®
Butelki i butle Butle dozujące
DURAN®, szkło borokrzemowe 3.3, przezroczyste.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Odporność na wysoką temperaturę, autoklawowalne
  • Minimalna rozszerzalność cieplna, zapewniająca wysoką odporność na zmiany temperatury
With ground tube connector NS 29/32 and ground drain cock. Neck with ground sleeve and ground glass stopper.
Certyfikaty: DIN 12037