Drukuj
VWR® Łączniki
Dostawca: VWR Collection
241-0131EA 810 PLN
241-0131 241-0128 241-0224 241-0129 241-0130 241-0133
VWR® Łączniki
Zaciski Łączniki
Do montażu prętów o średnicy 8, 12, 13, 16 i 21 mm.
  • Lekka, wytrzymała konstrukcja
  • Łopatki rozchylają się całkowicie, co umożliwia ich natychmiastowe zamocowanie w wymaganej pozycji na dowolnym pręcie
  • Zablokuj na miejscu za pomocą klucza imbusowego Labomeca® (opcjonalnie, 241-0053)
* Kiedy łącznik 8 mm jest zamontowany na pręcie aluminiowym nie może być usunięty z siłą nie mniejszą niż 3 nm.
** Kiedy łącznik 8 do 12 mm jest zamontowany na pręcie aluminiowym nie może być usunięty z siłą nie mniejszą niż 6 nm.
*** Kiedy łącznik 16 mm jest zamontowany na pręcie aluminiowym nie może być usunięty z siłą nie mniejszą niż 25 nm.