Drukuj
VWR®, Bossheads
Dostawca: VWR Collection
241-0119EA 5190 PLN
241-0119 241-0120
VWR®, Bossheads
Zaciski Łączniki
Do montażu prętów o średnicy 12, 13 i 16 mm.
  • Łączniki mogą być całkowicie otwarte, co pozwala na zamocowanie pręta w żądanym położeniu
  • Łatwe w montażu i demontażu za pomocą klucza imbusowego (opcjonalnie, numer katalogowy 241-0053)
  • Solidne, bardzo dobra odporność chemiczna
* Kiedy łącznik ze stali nierdzewnej jest zamontowany na pręcie nie może być usunięty z siłą nie mniejszą niż 3,5 Nm.