Drukuj
VWR®, Jednorazowe łódeczki wagowe
Dostawca: VWR Collection
611-0093EA 292 PLN
611-0093 611-0094 611-0095 611-9168 611-9169 611-9170 611-9175 611-9176 611-9177 611-9178 611-9179 611-9180 611-9181 611-9182 611-9183 611-3113 611-3114 611-3115
VWR®, Jednorazowe łódeczki wagowe
Łódeczki Łódeczki wagowe
PS, kwadratowe.
  • Płytka forma z szerokim płaskim dnem zapobiegającym przewróceniu
  • Zaokrąglone rogi ułatwiają przenoszenie
  • Odporne na temperaturę do 70 °C
Te elastyczne łódeczki wagowe posiadają gładkie powierzchnie, aby umożliwić dokładne wylewanie przy minimalnych stratach próbki Biologicznie obojętne i odporne na rozcieńczenie oraz słabe kwasy, roztwory wodne, alkohole i wybielacze Idealne do użycia w kuchenkach mikrofalowych, wagach lub wagosuszarkach.
Sposób pakowania: These weighing boats are produced and packed in plastic bags in a cleanroom.