Drukuj
Porcelanowe łódeczki do spaleń
Dostawca: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
L30/6 L30/7 L30/9
459-2213EA 139 PLN
459-2213 459-2214 459-2215
Porcelanowe łódeczki do spaleń
Łódeczki Łódeczki do spalań
Glazed porcelain.
  • With recovery ring
  • Withstand maximum temperature 1000 °C