Drukuj
VWR®, Papier do blottingu, gatunek 703
Dostawca: VWR Collection
732-0591EA 1800 PLN
732-0591 732-0593 732-0605 732-0596 732-0603
VWR®, Papier do blottingu, gatunek 703
Papier do blottingu
Idealny do stosowania jako bibuła w blottingu białek i kwasów nukleinowych. Zapewnia równomierny przepływ buforu przez żel do membrany transferowej w blottingu. Odpowiedni również do stosowania w usuwaniu żelu ze szklanych podłoży.
  • Wykonany w 100% z włókien bawełnianych.
  • Jednolity i gładki.
  • Wyprodukowany z wykorzystaniem ultra czystej wody.
  • Nie zawiera dodatków