Drukuj
Kosze na odpady biologiczne, Nalgene®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
6370-0004 6370-0005 6370-0015
129-1178EA 1910 PLN
129-1178 129-3607 113-2802
Kosze na odpady biologiczne, Nalgene®
Kosze na odpady Kosze na śmieci
PP.
  • Uchylna pokrywka ułatwia wyrzucanie odpadów jedną ręką. Mniejsze narażenie na groźne odpady
  • Jednoetapowa sterylizacja: nie trzeba usuwać worka na odpady
  • Ścianki i dno zapobiegające wyciekom
Autoklawowalne kosze na odpady niosące zagrożenie biologiczne, jak igły. Pasują do nich standardowe worki autoklawowalne. Nie pokryją się rdzą, nie wyszczerbią się, nie ulegną przekłuciu. Z uniwersalnym czerwonym symbolem "biohazard".
Comply with US OSHA Standard 29 CFR Part 1910.1030 for use as protection against bloodborne pathogens.
Certyfikaty: ZgodneWięcej informacji o produkcie