Drukuj
Zlewka miarowa z uchwytem
Dostawca: NICKEL ELECTRO
JUGS0500H JUGS1000H JUGS2000H
NICKJUGS0500HEA 229 PLN
NICKJUGS0500H 213-0267 NICKJUGS2000H
Zlewka miarowa z uchwytem
Zlewki
Stal nierdzewna, nie rdzewieje.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Bardzo dobra odporność termiczna
  • Gładkie powierzchnie umożliwiają szybkie i łatwe czyszczenie
Stożkowa, bez obręczy, z szeroką podstawą i teksturowanymi podziałkami.