Drukuj
lewki stożkowe, cylindryczne, Azlon®
Dostawca: SciLabware
JPM0250P JPM0500P JPM1000P JPM2000P JPM3000P JPM5000P JPM0100P
213-0154EA 15.2 PLN
213-0154 213-0155 213-0156 213-0157 213-0158 213-0159 213-0153
lewki stożkowe, cylindryczne, Azlon®
Zlewki
PP, wysoce prześwitujące.
  • Dobra odporność chemiczna
  • Odporny na temperaturę do 121°C
  • Gładkie powierzchnie umożliwiają szybkie i łatwe czyszczenie
Idealne do użytku w laboratorium i do szerokiego zakresu innych zastosowań Czytelne tłoczone podziałki. Ergonomicznie zaprojektowany uchwyt z otworem na kciuk ułatwia przenoszenie.