Drukuj
Zlewki stożkowe, cylindryczne
Dostawca: KARTELL
422 423 424 425
213-8010EA 41.5 PLN
213-8010 213-8011 213-8012 213-8013
Zlewki stożkowe, cylindryczne
Cylindry Cylindry miarowe
PP, półprzeźroczysta.
  • Dobra odporność chemiczna
  • Autoklawowalna w temperaturze +121 °C
  • Latwo odcztywalna objętość płynu
Szeroki zakres zastosowań. Wypukła podziałka. Stabilna podstawa.