Drukuj
Zlewki stożkowe, cylindryczne, Nalgene®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
3673-0004 3673-0008 3673-0016 3673-0032
NALG3673-0004EA 192 PLN
NALG3673-0004 213-0259 213-0260 213-0261
Zlewki stożkowe, cylindryczne, Nalgene®
Cylindry Cylindry miarowe
PMP, przeźroczyste.
  • Znakomita odporność chemiczna
  • Nie pękające, autoklawowalne
  • Objętość łatwa do przeczytania, ponieważ nie tworzy się menisk
Idealne do zastosowań farmaceutycznych. Podziałka w ml i uncjach. Z sześciokątną stopką i wylewem.
Certyfikaty: Odpowiadają normom objętości i dokładności ASTM E1094.