Drukuj
Zlewki z uchem i podziałką
Dostawca: VITLAB
440941 442941 443941 445941 446941 447941 441941 444941
213-1611EA 17.2 PLN
213-1611 213-1613 213-1614 213-0257 213-0255 213-0256 213-0262 213-0263
Zlewki z uchem i podziałką
Zlewki
PP, wysoce prześwitujące.
  • Dobra odporność chemiczna
  • Odporny na ciepło do 121 ° C (przez 20 minut), długotrwałe użytkowanie 100 ° C
  • Gładkie powierzchnie umożliwiają łatwe i szybkie czyszczenie
Idealne do użytku w laboratorium i do szerokiego zakresu innych zastosowań Z wytłoczoną skalą i wylewem.