Drukuj
VWR®, Zlewki z uchem i podziałką
Dostawca: VWR Collection
213-3401EA 300 PLN
213-3401 213-3402 213-3403 213-3404
VWR®, Zlewki z uchem i podziałką
Zlewki
PP, wysoce prześwitujące.
  • Good chemical resistance
  • Resistant to heat up to +121 °C (for 20 minutes), prolonged use +100 °C
  • Smooth surfaces for easy, fast cleaning
  • With embossed scale, blue graduations and spout
Idealne do użytku w laboratorium i do szerokiego zakresu innych zastosowań.
Certyfikaty: Produkty bezpieczne dla żywności według EC Directive No. 10/2011.