Drukuj
Zlewki z uchem i podziałką , Nalgene®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
1220-1250 1220-2500 1223-1000 1223-3000
213-7152EA 293 PLN
213-7152 213-7154 213-7162 213-7164
Zlewki z uchem i podziałką , Nalgene®
Zlewki
HDPE, półprzezroczysty lub PMP (TPX), krystalicznie czysty.
  • Dobra odporność chemiczna (HDPE)/bardzo dobra odporność chemiczna (PMP)
  • Dobra odporność termiczna (HDPE)/odporność termiczna do +150 °C (krótko do +175 °C) (PMP)
  • Przeznaczone do zgrubnego pomiaru (HDPE)/autoklawowalne (PMP)
Podwójna podziałka w ml i uncjach. Prostokątny uchwyt do łatwego trzymania i przelewania. Silne ścianki do przenoszenia kwasów, zasad i innych roztworów. Przenikalne dla mikrofal (PMP).