Drukuj
Zlewki z uchem i podziałką
Dostawca: VITLAB
482941 483941 484941 481941 480941
213-3746EA 27.9 PLN
213-3746 213-3747 213-3748 213-3745 VITL480941
Zlewki z uchem i podziałką
Zlewki
PP, wysoce prześwitujące.
  • Objętość jest tak samo widoczna dla osób leworęcznych i praworęcznych
  • Dobra odporność chemiczna, odporność na ciepło do +121 ° C (przez 20 minut), długotrwałe użytkowanie +100 ° C
  • Aby zachować znakowanie zaleca się czyszczenie w temperaturze nieprzekraczającej +60 ° C
  • Do autoklawowania zalecamy projekt z wypukłymi podziałkami
Idealne do użytku w laboratorium i do szerokiego zakresu innych zastosowań Ze stabilnym uchwytem, wylewem i czytelną, drukowaną czarną podziałką po obu stronach. Można układać na sobie.
Certyfikaty: Produkty bezpieczne dla żywności według EC Directive No. 10/2011.