Drukuj
Zlewki z uchem , Azlon®
Dostawca: SciLabware
JPB0250P JPB1000P JPB2000P JPB3000P JPB0500P JPB0050P JPB0100P JPB5000P
213-0146EA 24.4 PLN
213-0146 213-0148 213-0149 213-0150 213-0147 213-0144 213-0145 213-0151
Zlewki z uchem , Azlon®
Zlewki
PP, wysoce przezroczysty z niebieskimi podziałkami.
  • Solidne dzbanki z wyraźnymi niebieskimi podziałkami
  • Możliwość sterylizacji w autoklawie w temperaturze +121 ° C, trwała i odporna chemicznie
  • Ergonomicznie zaprojektowany uchwyt ułatwiający przenoszenie