Drukuj
Zlewki z uchwytem i podziałką
Dostawca: KARTELL
1156 1157 1158 1159 1160
213-3420EA 31.5 PLN
213-3420 213-3425 213-3430 213-1625 213-3440
Zlewki z uchwytem i podziałką
Zlewki
PP, przejzroczyste.
Idealne do użytku w laboratorium i do szerokiego zakresu innych zastosowań Z wytłoczoną skalą i wylewem.