Drukuj
Zlewki z płaszczem wodnym i połączeniem na przewody
Dostawca: NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
0710-0250-55 0710-2000-112
201-0372EA 2140 PLN
201-0372 201-0374
Zlewki z płaszczem wodnym i połączeniem na przewody
Zlewki
Szkło borokrzemowe 3.3, bez wylewu.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Bardzo dobra odporność termiczna
  • Ze szklanymi łącznikami do rur O.Ø: 10 mm
Do utrzymywania próbek cieczy w stałej temperaturze. Środek regulujący temperaturę pompowany jest przez płaszcz o podwójnych ściankach za pomocą termostatu recyrkulacyjnego.