Drukuj
Zlewki niskie
Dostawca: KARTELL
1822 1824 1821 1823 1825 1826 1827 818 819
213-1632EA 23 PLN
213-1632 213-1634 213-1631 213-1633 213-1641 213-1636 213-1643 213-1644 213-1645
Zlewki niskie
Zlewki
PP, Wysoka przerzystość.
  • Dobra odporność chemiczna
  • Odporna na temperaturę 121 °C (przez 20 min), do ciągłego użycia w 100 °C
  • Gładkie powierzchnie uławtają szybkie czyszczenie
Idelana do użytku laboratoryjnego. Z wylewem i łatwą do odczytu niebieską podziałką.
ISO 7056
Certyfikaty: ISO 7056.